Läs mer
Isourolithin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isourolithin A |
| CAS | 174023-48-4 |
| Molekylformel | C13 H8 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3,9-Dihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,9-Dihydroxyurolithin, 3-Hydroxyisourolithin B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O4/c14-7-2-4-10-11(5-7)9-3-1-8(15)6-12(9)17-13(10)16/h1-6,14-15H |
| LEDER | Oc1ccc2c(OC(=O)c3ccc(O)cc23)c1 |
| IUPAC-namn | 3,9-dihydroxybenzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.2 |
| Formel vikt | 228.042 |