missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isovalarylganciclovir, Mikromol™
Beskrivning
Isovalarylganciclovir
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovalarylganciclovir |
| CAS | 1219792-41-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isovalarylganciclovir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N5 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 3-methyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, Isovalarylganciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N5O5/c1-8(2)3-10(21)23-5-9(4-20)24-7-19-6-16-11-12(19)17-14(15)18-13(11)22/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H3,15,17,18,22) |
| LEDER | CC(C)CC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] 3-methylbutanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?