Läs mer
Isovaleraldehyd, 98 %
Beskrivning
Isovaleraldehyd fungerar som ett reagens vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det fungerar som en intern standard för bestämning av vinaromkarbonylföreningar med 5-8 kolatomer. Vidare används den som en standard för att utvärdera kvaliteten på olivoljor genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Utöver detta används den för att förbättra smaken och lukten av maten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Isovaleraldehyd fungerar som ett reagens vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det fungerar som en intern standard för bestämning av vinaromkarbonylföreningar med 5-8 kolatomer. Vidare används den som en standard för att utvärdera kvaliteten på olivoljor genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Utöver detta används den för att förbättra smaken och lukten av maten.
Löslighet
Blandbar med alkohol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, alkaliska material och reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovaleraldehyde |
| Smältpunkt | -51°C |
| Densitet | 0.8 |
| Kokpunkt | 91°C to 93°C |
| Flampunkt | −1°C (30°F) |
| Odör | Fruit-like |
| Brytningsindex | 1.3882 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2058 |
| Beilstein | 773692 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isovaleraldehyde
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Isovaleraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.