Läs mer
Isovaleraldehyd, 98 %
Produktkod. 11448860
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448860 500 mL 500ml
11438860 100 mL 100ml
11454187 250 mL 250ml
11444187 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11448860 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19640.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Isovaleraldehyd fungerar som ett reagens vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det fungerar som en intern standard för bestämning av vinaromkarbonylföreningar med 5-8 kolatomer. Vidare används den som en standard för att utvärdera kvaliteten på olivoljor genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Utöver detta används den för att förbättra smaken och lukten av maten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isovaleraldehyd fungerar som ett reagens vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens (API ) produkter. Det fungerar som en intern standard för bestämning av vinaromkarbonylföreningar med 5-8 kolatomer. Vidare används den som en standard för att utvärdera kvaliteten på olivoljor genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Utöver detta används den för att förbättra smaken och lukten av maten.
Löslighet
Blandbar med alkohol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser, alkaliska material och reduktionsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-86-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00007014
InChI-nyckel YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
PubChem CID 11552
ChEBI CHEBI:16638
IUPAC-namn 3-metylbutanal
LEDER CC(C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleraldehyde
Smältpunkt -51 °C
Densitet 0.8
Kokpunkt 91 °C till 93 °C
Flampunkt −1 °C (30 °F)
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.3882
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2058
Beilstein 773692
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,5229
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.