Läs mer
Isovalerinsyra, 98 %
Produktkod. 11422938
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422938 250 mL 250ml
11412938 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18642.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 503-74-2 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
En molekylär enhet som kan donera en hydron till en acceptor (Bronsted-bas). Det är en gynnsam kolkälla för celltillväxt. Dessutom är det en lovande luktindikator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En molekylär enhet som kan donera en hydron till en acceptor (Bronsted-bas). Det är en gynnsam kolkälla för celltillväxt. Dessutom är det en lovande luktindikator.
Löslighet
Lösligt i vatten 20 °C 25 g/L. Löslig i etanol, kloroform, eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-74-2
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.13
MDL-nummer MFCD00002726
InChI-nyckel GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric acid, isopentanoic acid, 3-methylbutyric acid, delphinic acid, isopropylacetic acid, butanoic acid, 3-methyl, isovalerianic acid, isobutylformic acid, 3-methylbutyrate, beta-methylbutyric acid
PubChem CID 10430
ChEBI CHEBI:28484
IUPAC-namn 3-metylbutansyra
LEDER CC(C)CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleric acid
Smältpunkt °C to 33°C
Densitet 0.937
Kokpunkt 175°C to 177°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1098522
Merck Index 14,5231
Löslighetsinformation Soluble in water 20°C 25g/L. Soluble in ethanol,chloroform,ether.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isovaleric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.