Läs mer
Isovaleric acid-benzyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326932
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326932 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 30326932 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14479480
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleric acid-benzyl ester
CAS 103-38-8
Analyt- eller komponentnamn Isovaleric acid-benzyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H16 O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Isovaleric acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl 3-methylbutanoate, Benzyl 3-methylbutyrate, Benzyl isopentanoate, Benzyl isovalerate, NSC 46124, Phenylmethyl isovalerate
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn benzyl 3-methylbutanoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.115 g/mol