Läs mer
Isovalerinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isovaleric Acid |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C5 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-metylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Visa mer |