Läs mer
Isovaleric Acid Ethyl-d5 Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovaleric Acid Ethyl-d5 Ester |
| CAS | 1082581-99-4 |
| Molekylformel | C7H9D5O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Methylbutanoic Acid Ethyl-d5 Ester, 3-Methylbutyric Acid Ethyl-d5 Ester, Ethyl-d5 3-Methylbutanoate, Ethyl-d5 3-Methylbutyrate, Ethyl-d5 Isopentanoate, Ethyl-d5 Isovalerate, Isopentanoic Acid Ethyl-d5 Ester, NSC 8869-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| LEDER | O=C(CC(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.22 |