Läs mer
Isovaleric Acid Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30400603
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400603 10 g
1 options
Produktkod. 30400603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI91756510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Isovalerate
CAS 556-24-1
Molekylformel C6 H12 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Isovaleric acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Methylbutanoic acid methyl ester, Isopentanoic acid methyl ester, Methyl 3-methylbutanoate, Methyl 3-, Isovaleric Acid-Methyl Estermethylbutyrate, Methyl iso-valerate, Methyl isopentanoate, Methyl isovalerate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
LEDER COC(=O)CC(C)C
IUPAC-namn methyl 3-methylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Formel vikt 116.0837