Läs mer
Isovaleric Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12969274 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12969274 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969274 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2332
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Isovaleric acid503-74-21000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleric acid
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 503-74-2, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C5H10O2
MDL-nummer MFCD00002726
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(O)=O
IUPAC-namn 3-methylbutanoic acid
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 102.13
PubChem CID 10430
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28484
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only