Läs mer
Isovalerinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Molekylformel | C5 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Butanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylbutanoic acid (ACI), Isovaleric acid (8CI), 3-Methyl-1-butanoic acid, 3-Methyl-n-butyric acid, 3-Methylbutyrate, 3-Methylbutyric acid, Acetic acid, isopropyl-, Delphinic acid, Isopentanoic acid, Isopropylacetic acid, Isovalerianic acid, NSC 62783, β-Methylbutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | CC(C)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-metylbutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vikt | 102.0681 |