Läs mer
Isovaleriaanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326926
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326926 5 g 5g
11336926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326926 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04385.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1468-39-9 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1468-39-9
Molekylformel C10H18O3
Molekylvikt (g/mol) 186.25
MDL-nummer MFCD00015051
InChI-nyckel FREZLSIGWNCSOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleric anhydride, 3-methylbutanoic anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, anhydride, butanoic acid, 3-methyl-, 1,1'-anhydride, isovalericanhydride, isovaleriansaureanhydrid, iso-pentanoic anhydride, acmc-209cxm, isovaleric anhydride gc, butanoic acid,3-methyl-,1,1'-anhydride
PubChem CID 73847
IUPAC-namn 3-metylbutanoyl 3-metylbutanoat
LEDER CC(C)CC(=O)OC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleric anhydride
Smältpunkt -65°C
Densitet 0.927
Kokpunkt 103°C to 104°C (24 mmHg)
Flampunkt 91°C (195°F)
Linjär formel [(CH3)2CHCH2CO]2O
Brytningsindex 1.4165
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1635850
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 186.25
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.