Läs mer
Isovaleronitril, TRC
Produktkod. 30403280
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30403280 500 mg
1 options
Produktkod. 30403280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI289746500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleronitrile
CAS 625-28-5
Molekylformel C5 H9 N
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Methylbutanenitrile, 1-Cyano-2-methylpropane, 3-Methylbutyronitrile, Isobutyl cyanide, Isobutylnitrile, Isopentane nitrile, NSC 148363
InChI formel InChI=1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
LEDER CC(C)CC#N
IUPAC-namn 3-metylbutannitril
Molekylvikt (g/mol) 83.132
Formel vikt 83.073