Läs mer
Isovalerylklorid, 97 %
Produktkod. 11496896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496896 100 g 100g
11486896 25 g 25g
11406906 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24002.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-12-3 | C5H9ClO | 120,576 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-12-3
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.576
MDL-nummer MFCD00000738
InChI-nyckel ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym isovaleryl chloride, butanoyl chloride, 3-methyl, isovaleroyl chloride, isopentanoyl chloride, isovaleric acid chloride, 3-methylbutyryl chloride, isovalerylchloride, 3-methyl-butanoyl chloride, unii-j2ml32m57v, 3-methyl-butyryl chloride
PubChem CID 66054
IUPAC-namn 3-metylbutanoylklorid
LEDER CC(C)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleryl chloride
Densitet 0.989
Kokpunkt 115 °C till 117 °C
Flampunkt 27 °C (80 °F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 741910
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5232
Formel vikt 120.58
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.