Läs mer
Isovalerylklorid, TRC
Produktkod. 30395411
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395411 5 g
30399770 10 g
30389223 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30395411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9175905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-12-3
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.58
Synonym 3-Methylbutanoyl Chloride, 3-Methylbutyryl Chloride, Isopentanoyl Chloride, Isovaleric Acid Chloride, Isovaleric Chloride, Isovaleroyl Chloride
IUPAC-namn 3-metylbutanylklorid
LEDER CC(C)CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovaleryl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Formel vikt 120.0342