Läs mer
Isovaleryl L-Carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isovaleryl L-Carnitine Chloride |
| CAS | 139144-12-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H24ClNO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, (R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride, ST 551 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/t10-;/m1./s1 |
| LEDER | O=C(CC(C)C)O[C@@H](C[N+](C)(C)C)CC(O)=O.[Cl-] |
| IUPAC-namn | (R)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-((3-methylbutanoyl)oxy)propan-1-aminium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.78 |
| Visa mer |