Läs mer
Isovalerylcarnitine, MedChemExpress
Produktkod. 16447497
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16447497 5 mg
1 options
Produktkod. 16447497 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113221
MedChemExpress Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovalerylcarnitine
CAS 31023-24-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H23NO4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (203.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C)CC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Formel vikt 245.32
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid