Läs mer
Isovanillin, ≥99.5% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15615900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15615900 1 g Poly bottle 1g
1 options
Produktkod. 15615900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 599271G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovanillin
Namnnotering Matrix substance for MALDI-MS
CAS 621-59-0
Smältpunkt 113°C to 116°C
Färg Brown
Kokpunkt 179°C
Förpackning Poly bottle
Molekylformel C8H8O3
MDL-nummer MFCD00003369
Kvantitet 1 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1073021
Synonym isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
InChI-nyckel JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 152.149
PubChem CID 12127
Formel vikt 152.15g/mol
Procent renhet ≥99.5% (HPLC)
Fysisk form Crystalline