Läs mer
Isovanillin, MedChemExpress
Produktkod. 16412469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16412469 1 g
1 options
Produktkod. 16412469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYI0637
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovanillin
CAS 621-59-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O3
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism