Läs mer
Isovitamin D3 (90%), TRC
Produktkod. 30391820
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391820 1 mg
30407747 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30391820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9180751MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42607-12-5
Molekylformel C27 H44 O
Molekylvikt (g/mol) 384.64
Synonym 3-Cyclohexen-1-ol, 5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methyl-, (1S,5E)-, 9,10-Secocholesta-1(10),5,7-trien-3-ol, (3β,5E,7E)- (9CI), (3β,5E,7E)-9,10-Secocholesta-1(10),5,7-trien-3-ol, (1S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, 5E-Isocalciol, Isovitamin D3, Toxisterol3 D2
IUPAC-namn (1S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylcyclohex-3-en-1-ol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)CC=C3C)\CCC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isovitamin D3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h11-13,19,21,24-26,28H,6-10,14-18H2,1-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formel vikt 384.3392