Läs mer
Isovitexin, MedChemExpress
Beskrivning
Isovitexin is a flavonoid isolated from rice hulls of Oryza sativa, possesses anti-inflammatory and anti-oxidant activities
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Isovitexin |
| CAS | 38953-85-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Saponaretin Homovitexin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?