Läs mer
Isovitexin, MedChemExpress
Produktkod. 16499088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499088 10 mg
16493896 25 mg
16401508 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0773
MedChemExpress Isovitexin is a flavonoid isolated from rice hulls of Oryza sativa, possesses anti-inflammatory and anti-oxidant activities; Isovitexin acts like a JNK1/2 inhibitor and inhibits the activation of NF-κB.
Isovitexin is a flavonoid isolated from rice hulls of Oryza sativa, possesses anti-inflammatory and anti-oxidant activities
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Isovitexin
CAS 38953-85-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20O10
Kvantitet 10 mg
Synonym Saponaretin Homovitexin
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (57.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvikt (g/mol) 432.38
Formel vikt 432.38
Procent renhet 97.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.