Läs mer
Isowyosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isowyosine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O5/c1-5-6(2)19-12(23)8-11(17-14(19)16-5)18(4-15-8)13-10(22)9(21)7(3-20)24-13/h4,7,9-10,13,20-22H,3H2,1-2H3,(H,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 335.123 |