Läs mer
Isoxadifen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxadifen (free acid) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3/c18-15(19)14-11-16(20-17-14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 267.0895 |