missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isoxaflutole-diketonitrile 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310926
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310926 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310926 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14481050AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isoxaflutole-diketonitrile
CAS 143701-75-1
Analyt- eller komponentnamn Isoxaflutole-diketonitrile
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H12 F3 N O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenepropanenitrile, α-(cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)-, α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, RPA 202248
InChI formel InChI=1S/C15H12F3NO4S/c1-24(22,23)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)14(21)11(7-19)13(20)8-2-3-8/h4-6,8,11H,2-3H2,1H3
LEDER CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)C(C#N)C(=O)C2CC2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(cyclopropanecarbonyl)-3-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 359.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 359.0439 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.