Läs mer
Isoxanthohumol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxanthohumol |
| CAS | 521-48-2 |
| Molekylformel | C21H22O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxy-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-flavanone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(O)c(CC=C(C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.4 |