Läs mer
Isoxanthopterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxanthopterin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13) |
| Formel vikt | 179.0443 |