Läs mer
Isoxathion, TRC
Produktkod. 30391583
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30391583 1 mg
30402774 5 mg
30401870 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30391583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9176901MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18854-01-8
Molekylformel C13 H16 N O4 P S
Molekylvikt (g/mol) 313.31
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
IUPAC-namn dietoxi-[(5-fenyl-1,2-oxazol-3-yl)oxy]-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxathion
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 313.0538