Läs mer
Isoxazol-5-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxazol-5-amine |
| CAS | 14678-05-8 |
| Molekylformel | C3H4N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,4H2 |
| LEDER | NC1=CC=NO1 |
| IUPAC-namn | isoxazol-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.08 |
| Formel vikt | 84.0324 |