Läs mer
Isoxazol-5-karbonylklorid, 97 %
Produktkod. 11437576
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437576 1 g 1g
11447576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14625.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62348-13-4
Molekylformel C4H2ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 131.52
MDL-nummer MFCD00067868
InChI-nyckel NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC-namn 1,2-oxazol-5-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole-5-carbonyl chloride
Kokpunkt 167°C to 168°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4375023
Formel vikt 131.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.