Läs mer
Isoxazol-5-karbonylklorid, TECH, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702293
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10702293 1 g 1g
10106963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702293 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10302DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 62348-13-4
Molekylformel C4H2ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 131.52
MDL-nummer MFCD00067868
InChI-nyckel NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC-namn 1,2-oxazol-5-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=CC=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole-5-carbonyl chloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 131.52
Procent renhet 90%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.