Läs mer
Isoxazol-5-karbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10641503
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10641503 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10641503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB04448DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175334-72-2
Molekylformel C4H4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 128.15
MDL-nummer MFCD00276995
InChI-nyckel CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2799515
IUPAC-namn 1,2-oxazol-5-karbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole-5-carbothioamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.15
Procent renhet 97%