Läs mer
Isoxazol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10254964
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10254964 1 g 1g
10732357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10254964 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 21169-71-1
Molekylformel C4H3NO3
Molekylvikt (g/mol) 113.072
MDL-nummer MFCD00156151
InChI-nyckel MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC-namn 1,2-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=C(ON=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 113.07
Procent renhet 97%