Läs mer
Isoxazole-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10630883 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10630883 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS 21169-71-1
Smältpunkt 137°C to 138°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H3NO3
MDL-nummer MFCD00156151
Kvantitet 1 g
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
InChI-nyckel MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(ON=C1)C(=O)O
IUPAC-namn 1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 113.07
PubChem CID 2060599
Formel vikt 113.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder