Läs mer
Isoxazole-5-karboxylsyra, 98 %
Beskrivning
Reaktionsbetingelser befanns tillåta den exklusiva bildningen av isoxazol-5-karboxylsyraderivat genom konjugattillsats, i surt medium, av hydroxylamin tillβ -alkoxivinyltriklormetylketon vid syntes och reaktivitet av isoxazoler. Isoxazol-5-karboxylsyra deltar i syntesen och utvärderingen av acylguanidin FXa-hämmare. 1, 1, 1-triklor-4-metoxi-3-penten-2-on som postuleras vid framställning av isoxazol-5-karboxylsyra från trikloracetylklorid, etylvinyleter och hydroxylamin utvecklas i en helt mättad kväveatom, varför det inte finns någon möjlighet till konjugering med 4-substituenter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reaktionsbetingelser visade sig tillåta exklusiv bildning av isoxazol-5-karboxylsyraderivat genom konjugattillsats, i surt medium, av hydroxylamin tillβ -alkoxivinyltriklormetylketon vid syntes och reaktivitet av isoxazoler. Isoxazol-5-karboxylsyra deltar i syntesen och utvärderingen av acylguanidin FXa-hämmare. 1, 1, 1-triklor-4-metoxi-3-penten-2-on som postuleras vid framställning av isoxazol-5-karboxylsyra från trikloracetylklorid, etylvinyleter och hydroxylamin utvecklas i en helt mättad kväveatom, varför det inte finns någon möjlighet till konjugering med 4-substituenter.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxazole-5-carboxylic acid |
| Smältpunkt | 141°C to 144°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 113.07 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.