Läs mer
Isoxazole, 99%
Produktkod. 10245141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10245141 10 g Glasflaska 10g
10536651 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412930100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288-14-2
Molekylformel C3H3NO
Molekylvikt (g/mol) 69.06
MDL-nummer MFCD00003149
InChI-nyckel CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
IUPAC-namn 1,2-oxazol
LEDER C1=CON=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole
Namnnotering 99%
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 95°C
Flampunkt 8°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4260 to 1.428
Kvantitet 10 g
Beilstein 27, 14
Formel vikt 69.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoxazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.