Läs mer
Isoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438799
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438799 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15438799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01607.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69,063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxazole
CAS 288-14-2
Densitet 1.078
Kokpunkt 93 °C till 95 °C
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Molekylformel C3H3NO
Brytningsindex 1.427
MDL-nummer MFCD00003149
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 103773
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
InChI-nyckel CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CON=C1
IUPAC-namn 1,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 69.063
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Formel vikt 69.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.