missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine |
| CAS | 92914-74-4 |
| Molekylformel | C6H5N3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H2,7,9) |
| LEDER | Nc1noc2ncccc12 |
| IUPAC-namn | [1,2]oxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.12 |
| Formel vikt | 135.0433 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?