Läs mer
Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine |
| CAS | 92914-74-4 |
| Molekylformel | C6H5N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H2,7,9) |
| LEDER | Nc1noc2ncccc12 |
| IUPAC-namn | [1,2]oxazolo[5,4-b]pyridin-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.12 |
| Formel vikt | 135.0433 |