Läs mer
Isoxepac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid |
| CAS | 55453-87-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H12 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]bensooxepin-2-yl)ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.26 |
| Visa mer |