Läs mer
Isoxicam, TRC
Produktkod. 30134534
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134534 10 g
17991445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI91814510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34552-84-6
Molekylformel C14 H13 N3 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 335.34
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-metyl-N-(5-metyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-karboxamid
LEDER CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoxicam
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formel vikt 335.0576