Läs mer
Isoxsuprin hydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxsuprine hydrochloride |
| CAS | 579-56-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoxsuprine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H23 N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2 |
| Visa mer |