Läs mer
Isoxsuprine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoxsuprine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 337.1445 |
| Procent renhet | >95% |