Läs mer
Isozeaxanthin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Isozeaxanthin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24,37-38,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+ |