Läs mer
Ispinesib, MedChemExpress
Beskrivning
Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ispinesib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 336113-53-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H33ClN4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SB-715992 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (241.75 mM) |
| Visa mer |