Läs mer
Ispinesib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ispinesib |
| CAS | 336113-53-2 |
| Molekylformel | C30 H33 Cl N4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ispinesib, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H33ClN4O2/c1-21-9-11-24(12-10-21)29(36)34(16-6-15-32)19-22(2)17-28-33-27-18-25(31)13-14-26(27)30(37)35(28)20-23-7-4-3-5-8-23/h3-5,7-14,18,22H,6,15-17,19-20,32H2,1-2H3/t22-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CN(CCCN)C(=O)c1ccc(C)cc1)CC2=Nc3cc(Cl)ccc3C(=O)N2Cc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N-(3-aminopropyl)-N-[(2R)-3-(3-benzyl-7-chloro-4-oxoquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.06 |
| Formel vikt | 516.2292 |