Läs mer
Isradipin, 98+%
Produktkod. 15436079
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436079 50 mg -
15426079 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63920.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
L-typ kalciumkanalblockerare | CAS: 75695-93-1 | C19H21N3O5 | 371,39 g/mol
Isradipin är en L-typ kalciumkanalblockerare, Isradipin har antiaterosklerotiska effekter hos djur och förbättrar endotelmedierad kväveoxidberoende (NO)-beroende vasodilatation in vitro. Ytterligare studier indikerar att Isradipin kan ge en neuroprotektiv effekt i en råttmodell av fokal ischemi och att Isradipin ger en dosberoende besparing av dopaminneuronala fibrer och cellkroppar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Isradipin är en L-typ kalciumkanalblockerare, Isradipin har antiaterosklerotiska effekter hos djur och förbättrar endotelmedierad kväveoxidberoende (NO)-beroende vasodilatation in vitro. Ytterligare studier indikerar att Isradipin kan ge en neuroprotektiv effekt i en råttmodell av fokal ischemi och att Isradipin ger en dosberoende besparing av dopaminneuronala fibrer och cellkroppar.
Löslighet
Löslig i DMSO
Anteckningar
Skydda mot värme. Förvara det borta från oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75695-93-1
Molekylformel C19H21N3O5
Molekylvikt (g/mol) 371.39
MDL-nummer MFCD00153820
InChI-nyckel HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
Synonym isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
PubChem CID 3784
IUPAC-namn 3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isradipine
Färg Gult
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,5240
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
Formel vikt 371.39
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning