Läs mer
Isradipine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isradipine-d3 |
| CAS | 1189959-59-8 |
| Molekylformel | C19H18D3N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Benzofurazanyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl-d3 1-Methylethyl Ester, Isrodipine-3, PN-200-110-d3, Clivoten-d3, DynaCirc-d3, Esradin-d3, Lomir-d3, Prescal-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3/i5D3 |
| LEDER | CC(NC(C)=C1C(OC([2H])([2H])[2H])=O)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC3=NON=C32 |
| IUPAC-namn | 3-O-propan-2-yl 5-O-(trideuteriomethyl) 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.41 |
| Formel vikt | 374.167 |