Läs mer
Isradipin, LoGiCal
Produktkod. 30464125
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464125 10 mg
1 options
Produktkod. 30464125 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0466.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isradipine
CAS 75695-93-1
Analyt- eller komponentnamn Isradipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-metyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benoxadiazol-4-yl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 371,1481 g/mol