Läs mer
Isradipin, Mikromol™
Produktkod. 18062500
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18062500 250 mg
1 options
Produktkod. 18062500 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0466.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isradipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isradipine
CAS 75695-93-1
Analyt- eller komponentnamn Isradipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
IUPAC-namn 3-O-metyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benoxadiazol-4-yl)-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 371.39
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 371,1481 g/mol