Läs mer
Tocris Bioscience™ Isradipine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18003802
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18003802
Brand: Tocris Bioscience™ 2004/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CaV1.x blocker
Potent and selective L-type voltage-gated Ca2+ channel blocker. EC50 and pA2 values are 1.4 nM and 10.3 for relaxation of depolarization- and Ca2+-induced contractions of rabbit aorta respectively; EC25 = 0.45 nM for reduction in rate of spontaneously beating guinea pig right atria. Long-acting antihypertensive agent in vivo, exerting primary effects on vascular tissue with secondary negative chronotropic action.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75695-93-1
Molekylformel C19H21N3O5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isradipine
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 371.39
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 371.39